Läs mer
Polyco Healthline Lösliga tvättpåsar med rems, 45 L
Produktkod. 31925046
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
31925046 Rött
1 options
Produktkod. 31925046 Leverantör Polyco Healthline Leverantörsnummer RSB/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.33 SEK
    129.51 SEK / Paket med 200
    Save 244.82 SEK
    65% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillverkad av högkvalitativa material för vård, hotell och andra hygienkritiska miljöer. Den röda färgen identifierar linne för specialiserad bearbetning. Har en vattenlöslig remsa som löser sig vid 15 °C eller högre och ett vattenlösligt snöreband.
  • Kategori: Tvättpåsar
  • Kapacitet: 45 L
  • Tillgängliga färger: Röd
  • Påsemått: 457/711 x 680 mm (ca 18/28 x 27 tum)
  • Löslig remsdesign stödjer hygienisk hantering av smutsig tvätt
  • Idealiskt för äldreboenden, sjukhus och vårdmiljöer
  • Återvunnet materialinnehåll: 30 % återvunnet innehåll (Produktkod: RSB/2)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Slips
Färg Rött
Disponibel För engångsbruk
För användning med (applikation) Tvättsäck
Material Polytene
Sterilitet Icke-steril
Längd (engelska) 26,8 tum
Bredd (engelska) 24 tum
Kapacitet (engelska) 11,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 45 L
Längd (metrisk) 680 mm
Bredd (metrisk) 610 mm
Visa mer Visa mindre
Alla givna mätningar är korrekta så gott som tillverkaren vet vid tillfället för inmatning, men på grund av tillverkningsprocessen kan dessa mätningar variera mellan batcher.