Läs mer
3M™ Solus™ 1000 skyddsglasögon, Scotchgard™ Anti-dimma / anti-skrapa beläggning (K &N)
Produktkod. 15566565 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Skyddsglasögon
Skyddsglasögonsats
Ram färg:
Blå, Svart
Grön, Svart
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Ram färg Linsfärg Förpackningsstorlek
15566565 Skyddsglasögonsats Blå, Svart Klart Paket med 20
15767717 Skyddsglasögon Blå, Svart Klart Varje
15546565 Skyddsglasögon Blå, Svart Grå Paket med 20
15556565 Skyddsglasögon Blå, Svart Bärnsten Paket med 20
15707717 Skyddsglasögon Grön, Svart Klart Varje
15506575 Skyddsglasögonsats Grön, Svart Klart Paket med 20
15586565 Skyddsglasögon Grön, Svart Grå Paket med 20
15596565 Skyddsglasögon Grön, Svart Bärnsten Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15566565 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100080184
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7650.00 SEK
    4598.43 SEK / Paket med 20
    Save 3051.57 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
3M™ Solus™ Skyddsglasögon, har en klar, stark polykarbonatlins i en slimmad, snygg, grön och svart-accentuerad färgbåge. Våra skyddsglasögon har 3M™ Scotchgard™ Anti-Imma / Anti-Scratch Coating, och en mjuk tinning och näsrygg.
  • Snygg och modern look slimmad ram med färgaccentuerade mjuka tempelkomponenter
  • Stark polykarbonatlins för slagtålighet
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating erbjuder överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper
  • Lätt med mjuk dämpning på näsryggen
  • Inre stoppning på skalmarna för ökad komfort och stabilitet när den bärs
  • Uppfyller K&N-märkningskraven enligt EN 166
  • Rammärkning: 3M EN166 FT CE
Uppfyllande
Möter ANSI Z87.1+ 2015 och CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögonsats
För användning med (applikation) Konstruktion, livsmedels- och dryckstillverkning, allmän tillverkning, metalltillverkning, militärt underhåll, reparation och drift (MRO ), olja& Gas, primärmetaller, transport
Ram färg Blå, Svart
Inkluderar Avtagbar skumpackning och elastisk rem
Modell S1101SGAF-KT
Tempel stil Avtagbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
Ramtyp Halv ram