Läs mer
3M™ Solus™ 1000 skyddsglasögon, Scotchgard™ Anti-dimma / anti-skrapa beläggning (K &N)
Product Code. 15767717 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Skyddsglasögon
Skyddsglasögonsats
Ram färg:
Blå, Svart
Grön, Svart
Linsfärg:
Bärnsten
Grå
Klart
Unit Size:
Paket med 20
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp Ram färg Linsfärg Unit Size
15767717 Skyddsglasögon Blå, Svart Klart Varje
15566565 Skyddsglasögonsats Blå, Svart Klart Paket med 20
15546565 Skyddsglasögon Blå, Svart Grå Paket med 20
15556565 Skyddsglasögon Blå, Svart Bärnsten Paket med 20
15707717 Skyddsglasögon Grön, Svart Klart Varje
15506575 Skyddsglasögonsats Grön, Svart Klart Paket med 20
15586565 Skyddsglasögon Grön, Svart Grå Paket med 20
15596565 Skyddsglasögon Grön, Svart Bärnsten Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15767717 Supplier 3M™ Supplier No. 7100080258
I lager
Add to basket
Add to basket
3M™ Solus™ Skyddsglasögon, har en klar, stark polykarbonatlins i en slimmad, snygg, grön och svart-accentuerad färgbåge. Våra skyddsglasögon har 3M™ Scotchgard™ Anti-Imma / Anti-Scratch Coating, och en mjuk tinning och näsrygg.
  • Snygg och modern look slimmad ram med färgaccentuerade mjuka tempelkomponenter
  • Stark polykarbonatlins för slagtålighet
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating erbjuder överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper
  • Lätt med mjuk dämpning på näsryggen
  • Inre stoppning på skalmarna för ökad komfort och stabilitet när den bärs
  • Uppfyller K&N-märkningskraven enligt EN 166
  • Rammärkning: 3M EN166 FT CE
Compliance
Möter ANSI Z87.1+ 2015 och CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Konstruktion, livsmedels- och dryckstillverkning, allmän tillverkning, metalltillverkning, militärt underhåll, reparation och drift (MRO ), olja& Gas, primärmetaller, transport
Ram färg Blå, Svart
Modell S1101SGAF
Tempel stil Avtagbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
Ramtyp Halv ram