Läs mer
3M™ Solus™ 1000 skyddsglasögon, Scotchgard™ Anti-dimma / anti-skrapa beläggning (K &N)
Produktkod. p-6926005 Handla allt 3M Produkter
Produkttyp:
Safety Glasses
Skyddsglasögon
Skyddsglasögonsats
Ram färg:
Blå, Svart
Green, Black
Grön, Svart
Linsfärg:
Amber
Bärnsten
Grå
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Varje
Produktkod. 15767717
Brand: 3M™ 7100080258
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Solus™ Skyddsglasögon, har en klar, stark polykarbonatlins i en slimmad, snygg, grön och svart-accentuerad färgbåge. Våra skyddsglasögon har 3M™ Scotchgard™ Anti-Imma / Anti-Scratch Coating, och en mjuk tinning och näsrygg.
  • Snygg och modern look slimmad ram med färgaccentuerade mjuka tempelkomponenter
  • Stark polykarbonatlins för slagtålighet
  • 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog Coating erbjuder överlägsna anti-dimma och anti-repa egenskaper
  • Lätt med mjuk dämpning på näsryggen
  • Inre stoppning på skalmarna för ökad komfort och stabilitet när den bärs
  • Uppfyller K&N-märkningskraven enligt EN 166
  • Rammärkning: 3M EN166 FT CE
Uppfyllande
Möter ANSI Z87.1+ 2015 och CSA Z94.3 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
För användning med (applikation) Konstruktion, livsmedels- och dryckstillverkning, allmän tillverkning, metalltillverkning, militärt underhåll, reparation och drift (MRO ), olja& Gas, primärmetaller, transport
Ram färg Blå, Svart
Modell S1101SGAF
Tempel stil Avtagbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
Ramtyp Halv ram