Läs mer
3M™ Solus™ Anti-dimma beläggning
Produktkod. 17207700
Linsfärg:
Brun
Bärnsten
Inomhus/Utomhus grå
Klart
Inkluderar:
Skumpackning
Produktkod. 17207700
Brand: 3M™ 7100208815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväma, snygga glasögon med ett brett utbud av färg- och linsnyansalternativ, 3M(TM) Solus(TM) 2000-serien ger ögonskydd med en elegant utstrålning.
  • Justerbara spärrskalmar
  • Scotchgard™ Anti-Fog Coating motstår imma längre än traditionella anti-fog-beläggningar, även efter upp till 25 tvättar med vatten
  • 3M intern testning enligt EN168 testmetod jämfört med traditionella anti-dimbeläggningar.
  • Inomhus-/utomhuslinser hjälper till att minska ljusstyrka och bländning när du arbetar både inomhus och utomhus
  • Polykarbonatlins absorberar 99,9% av UVA- och UVB-strålar
  • Uppfyller kraven i EN166-2001 Standard som ett slagklassat glasögon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma, Reptålig
Linsfärg Inomhus/Utomhus grå
Ram färg Grå
Inkluderar  
Kvantitet 20/Cs.
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
Ramtyp Halv ram