Läs mer
Ättiksyralösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12920584 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12920584 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12920584 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 244 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1077.34 SEK / 1000ml
    Save 312.66 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aminohippuric acid reagent.
Förpackning Flaska
CAS 121-17-5
Analyt- eller komponentnamn Acetic Acid Solution, CH3COOH.
Molekylformel C7H3ClF3NO2
Koncentration 1.0 N
MDL-nummer MFCD00007084
InChI-nyckel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Typ Masspektrometristandarder
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Element Ättiksyra
IUPAC-namn 1-klor-2-nitro-4-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Kvantitet 1000 mL