Läs mer
Ammoniumkloridbuffertlösning, pH 9,5, EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium chloride buffer solution |
| CAS | 7732-18-5 |
| pH | 9.5 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Kvalitet | Eu. Ph. Referens |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium chloride buffer solution. - pH 9.5 European Pharmacopoeia Ref: 4007200 (SOL 099)
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: ammonium chloride