Beskrivning
- Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
- Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
- Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vätska |
| Produkttyp | PCR-nukleotidblandning dNTP-blandning (25 mM vardera A,C,G,T) |
| Koncentration | 25 mM |
| Renhet | >99% |
| Kvantitet | 500μ m |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering |