Läs mer
Cytiva Lösnings-dNTP:er: PCR-nukleotidblandning
Produktkod. 10764547 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Koncentration:
10 mM
25 mM
Kvantitet:
500μ L
500μ m
Förpackningsstorlek:
500µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Koncentration Kvantitet Förpackningsstorlek
10764547 10 mM 500μ L 500µL
10258184 25 mM 500μ m 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10764547 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28406564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.19 SEK
    1052.92 SEK / 500µL
    Save 149.27 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Fri från DNase, RNase och nicking enzymaktivitet
  • Mer än 99 % trifosfatrenhet (genom HPLC) för optimal prestanda och konsistens
  • Buffertfria och färdiga lösningar i flera format
  • Funktionstestad för lång PCR och sekvensering
Beställningsinfo
Anpassad formulering, testning, förpackning och märkning är tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Vätska
Produkttyp PCR-nukleotidblandning dNTP-blandning (10 mM vardera A,C,G,T)
Koncentration 10 mM
Renhet >99%
Kvantitet 500μ L
Färg Färglös
För användning med (applikation) Funktionstestad för lång PCR och sekvensering, nukleinsyraamplifiering, märkning, mutagenes, cDNA-syntes och uttrycksprofilering