Läs mer
METTLER TOLEDO™ Lösningar för perfectION™ Kombinerad ISE
Description
- Håll elektrolytnivåerna höga genom att fylla på regelbundet – när proben är nedsänkt bör elektrolytnivån alltid vara högre än provnivån.
- Rutinmässig påfyllning eller ersättning av elektrolytlösningen är nödvändig för att bibehålla god elektrodprestanda.
- Referenstabellen ovan för att säkerställa att rätt elektrolyt väljs för noggranna mätvärden.
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | perfectION Elektrod |
| Typ | Kombinerad ISE-lösning |
| Typ av fyllningslösning | Elektrolyt F |
| Kvantitet | 5 x 60 ml |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 60 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- perfectION Ion Electrolyte F
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Sulfate, Silver Chloride