Läs mer
Solutol HS-15 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solutol HS-15 (Technical Grade) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H42O4/c1-2-3-4-11-14-20(23)15-12-9-7-5-6-8-10-13-16-21(24)19-25-18-17-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3 |
| Formel vikt | 358.3083 |