Läs mer
Solveco SolvClear Xylene Substitute
Produktkod. 18022193
Change view
Kvantitet:
5 l
Produktkod. Kvantitet
18022193 5 l
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 18022193 Leverantör Solveco Leverantörsnummer 1651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00 SEK
    1220.00 SEK / 15 L
    Save 770.00 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Xylenersättning för avparaffinering av vävnadsprover.
SolvClear är ett avancerat xylenersättningsprodukt speciellt designat för avparaffinering av vävnadsprover i histologiska och patologiska laboratorier. Till skillnad från traditionella aromatiska lösningsmedel som xylen erbjuder SolvClear ett säkrare och mer miljömedvetet alternativ.
Produkten är konstruerad för att vara mindre giftig och mindre skadlig för både laboratoriepersonal och miljön, vilket minskar exponeringen för potentiellt farliga ångor och minskar det ekologiska fotavtrycket i samband med kemisk avfallshantering. SolvClear upprätthåller effektiviteten hos xylen vid upplösning av paraffinvax, vilket säkerställer högkvalitativ provberedning samtidigt som det främjar en hälsosammare och mer hållbar laboratoriemiljö.
Specifikationer
Fysisk form Vätska
CAS 90622-57-4
Färg Klar färglös
Kvantitet 5 l
Kvalitet Histologiska
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Solveco SolvClear Xylene Substitute
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphtha (petroleum)