Läs mer
Solvent Blue 101 (Technical Grade), TRC
Produktkod. 30410913
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30410913 1 g
1 options
Produktkod. 30410913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6767601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solvent Blue 101
CAS 6737-68-4
Molekylformel C28 H22 N2 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-Bis[(2-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione, 1,4-Bis(2-methylanilino)anthraquinone, C.I. 615670, C.I. Solvent Blue 101, Hytherm Blue E, Morplas Blue E
InChI formel InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-9-3-7-13-21(17)29-23-15-16-24(30-22-14-8-4-10-18(22)2)26-25(23)27(31)19-11-5-6-12-20(19)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3
LEDER Cc1ccccc1Nc2ccc(Nc3ccccc3C)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24
IUPAC-namn 1,4-bis(2-methylanilino)anthracene-9,10-dione
Molekylvikt (g/mol) 418.486
Formel vikt 418.168