Läs mer
Solvent Blue 104, TRC
Produktkod. 30136314
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136314 10 g
30135237 50 g
30010794 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS67674310G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116-75-6
Molekylformel C32 H30 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 474.59
IUPAC-namn 1,4-bis(2,4,6-trimethylanilino)anthracene-9,10-dione
LEDER Cc1cc(C)c(Nc2ccc(Nc3c(C)cc(C)cc3C)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solvent Blue 104
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C32H30N2O2/c1-17-13-19(3)29(20(4)14-17)33-25-11-12-26(34-30-21(5)15-18(2)16-22(30)6)28-27(25)31(35)23-9-7-8-10-24(23)32(28)36/h7-16,33-34H,1-6H3
Formel vikt 474.2307