Läs mer
MedChemExpress Solvent Blue 35
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 5 g |
| Frakt skick | Room temperature |
| Synonym | Sudan Blue II ∣ Oil Blue 35 |
| CAS | 17354-14-2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.45 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 41.67 mg/mL (118.90 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mål | HBV |