Läs mer
Lösningsmedelsblått 35, MP Biomedicals™
Produktkod. 11410981 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410981 100 g 100g
11400981 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215663580
Kemiska identifierare
CAS 17354-14-2
Molekylformel C22H26N2O2
Molekylvikt (g/mol) 350.462
MDL-nummer MFCD00011714
InChI-nyckel OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 61554, Sudan Blue II
PubChem CID 3766139
IUPAC-namn 1,4-bis(butylamino)antracen-9,10-dion
LEDER CCCCNC1=C2C(=C(C=C1)NCCCC)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solvent Blue 35
Namnnotering Dye content: Approx. 90%
Formel vikt 350.5
Densitet 1.23g/mL
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver