Läs mer
Lösningsmedelsblått 35, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405238 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400981 50 g 50g
11410981 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400981 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215663550
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identifiants chimiques
CAS 17354-14-2
Molekylformel C22H26N2O2
Molekylvikt (g/mol) 350.462
MDL-nummer MFCD00011714
InChI-nyckel OCQDPIXQTSYZJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 61554, Sudan Blue II
PubChem CID 3766139
IUPAC-namn 1,4-bis(butylamino)antracen-9,10-dion
LEDER CCCCNC1=C2C(=C(C=C1)NCCCC)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O
Spécification
Kemiskt namn eller material Solvent Blue 35
Namnnotering Dye content: Approx. 90%
Formel vikt 350.5
Densitet 1.23g/mL
Kvantitet 50 g
Fysisk form Pulver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.