Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lösningsmedelsblått 38
Produktkod. 11428356
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428356 100 g 100g
11418356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428356 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15395.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1328-51-4 | C32H14CuN8Na2O6S2 | 780.16 g/mol
Solvent Blue 38 används vanligtvis i mikroskopi för att detektera demyelinisering i det centrala nervsystemet. Den används som en myelinslidsfärg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Solvent Blue 38 används vanligtvis i mikroskopi för att detektera demyelinisering i det centrala nervsystemet. Den används som en myelinslidsfärg.
Löslighet Lösligt i vatten (delvis) och metanol (1 mg/ml
).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1328-51-4
Molekylformel C32H14CuN8Na2O6S2
Molekylvikt (g/mol) 780.16
MDL-nummer MFCD00071424
InChI-nyckel DKBXPLYSDKSFEQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 74180; Direct Blue 86
PubChem CID 92030797
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C([N-]4)N=C6C7=C(C=CC=C7S(=O)(=O)[O-])C(=N6)N=C8C9=C(C(=CC=C9)S(=O)(=O)[O-])C(=N8)N=C2[N-]3.[Na+].[Na+].[Cu+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solvent Blue 38
Smältpunkt ∼235°C (decomposition)
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),and methanol (1mg/ml).
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.