Läs mer
Brady™ Lösningsmedels- och kemikalieresistenta laboratorieetiketter i polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17818254
Mått (LxB):
0,25 x 1,9 tum.
0,9 x 0,75 tum.
0.9 x 0.9 in.
1 x 1,9 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
6.35 mm
22.86 mm
25.4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Produktkod. 17818254
Brand: Brady™ 174353
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande polyester tål många lösningsmedel och varierande temperaturer när den appliceras på olika ytor inklusive rostfritt stål och polypropen.
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Idealisk för allmän märkning och streckkodsmärkning på plana, släta ytor
  • UL godkänd
  • Servicetemperatur på -40 °C till 160 °C (-40 F °till 320 °F)
  • Tillverkad av B-488 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Säkerhetsetikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +320 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (LxB) 1 x 1,9 tum.
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (metrisk) 48.26 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer M6-78-488