Läs mer
Brady™ Lösningsmedels- och kemikalieresistenta laboratorieetiketter i polyester för M6/M7-skrivare
Description
- Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
- Idealisk för allmän märkning och streckkodsmärkning på plana, släta ytor
- UL godkänd
- Servicetemperatur på -40 °C till 160 °C (-40 F °till 320 °F)
- Tillverkad av B-488 polyestermaterial
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Utstansad |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Show More |