Läs mer
Brady™ Lösningsmedels- och kemikalieresistenta laboratorieetiketter i polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17828474
Change view
Mått (L x B):
0,25 x 1,9 tum
0,9 x 0,75 tum
0,9 x 0,9 tum
1 x 1,9 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
6,35 mm
22,86 mm
25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17828474 0,25 x 1,9 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17818934 0,25 x 1,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17808174 0,9 x 0,75 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 22,86 mm Rektangel
17808214 0,9 x 0,9 tum M710, BMP71 22,86 mm Fyrkantig
17888454 0,9 x 0,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 22,86 mm Fyrkantig
17889224 0,9 x 0,75 tum M710, BMP71 22,86 mm Rektangel
17818254 1 x 1,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17828474 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1269.29 SEK
    1215.00 SEK / Paket med 750
    Save 54.29 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande polyester tål många lösningsmedel och varierande temperaturer när den appliceras på olika ytor inklusive rostfritt stål och polypropen.
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Idealisk för allmän märkning och streckkodsmärkning på plana, släta ytor
  • UL godkänd
  • Servicetemperatur på -40 °C till 160 °C (-40 F °till 320 °F)
  • Tillverkad av B-488 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad AGA, ANSI/ESD S541-2008, ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +320 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (L x B) 0,25 x 1,9 tum
Längd (engelska) 0,25 tum
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (metrisk) 48.26 mm
Höjd (metrisk) 6,35 mm
Alternativt artikelnummer M7-81-488