Läs mer
Brady™ Lösningsmedels- och kemikalieresistenta laboratorieetiketter i polyester för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17889224 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,25 x 1,9 tum
0,9 x 0,75 tum
0,9 x 0,9 tum
1 x 1,9 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
6,35 mm
22,86 mm
25,4 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17889224 0,9 x 0,75 tum M710, BMP71 22,86 mm Rektangel
17818934 0,25 x 1,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17828474 0,25 x 1,9 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17808174 0,9 x 0,75 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 22,86 mm Rektangel
17808214 0,9 x 0,9 tum M710, BMP71 22,86 mm Fyrkantig
17888454 0,9 x 0,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 22,86 mm Fyrkantig
17818254 1 x 1,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 25,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17889224 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 173309
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högpresterande polyester tål många lösningsmedel och varierande temperaturer när den appliceras på olika ytor inklusive rostfritt stål och polypropen.
  • Mattvitt polyestermaterial har ett permanent akryllim och kan tryckas med termotransfer
  • Idealisk för allmän märkning och streckkodsmärkning på plana, släta ytor
  • UL godkänd
  • Servicetemperatur på -40 °C till 160 °C (-40 F °till 320 °F)
  • Tillverkad av B-488 polyestermaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ANSI/ESD S541-2008, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, allmän identifiering, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +320 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (L x B) 0,9 x 0,75 tum
Längd (engelska) 0,9 tum.
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (metrisk) 22,86 mm
Alternativt artikelnummer M7-80-488