Läs mer
Buerkle™ Mini lösningsmedelspump
Produktkod. 15322265 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Flödeshastighet:
1,8 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15322265 1,8 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 15322265 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 56034000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6045.00 SEK
    5513.26 SEK / Paket med 1
    Save 531.74 SEK
    8% Av
I lager
Det självstängande utloppet med automatisk stoppfunktion hos dessa pumpar säkerställer absolut exakt fyllning utan dropp alls.
  • Doseringen är enkel i mycket små behållare som provrör, som inte ger några problem
  • Slangen kan som tillval fästas på utloppspipen, vilket gör det möjligt att fylla behållaren från ett större avstånd
  • Särskilt kompakt och mycket välbalanserad, vilket gör det möjligt att fylla utan att tippa, även från mycket små behållare
  • Robust design och högkvalitativa material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Anslutningsgänga GL 45
Inkluderar 2 m jordkabel
Material Stainless Steel
Flödeshastighet 1,8 l/min.
Användningsområden Exakt fyllning i små behållare
Produkttyp Lösningsmedelspump
För användning med (utrustning) For containers up to 10 L