Beskrivning
- Idealisk för labbapplikationer där hållbarhet mot miljömässiga och kemiska förhållanden är nyckeln
- Designad för att tåla extrema temperaturer och kortvarig exponering för kemikalier som xylen, DMSO och etanol
- Tillverkad med ett permanent akryllim för säker vidhäftning till plana, släta ytor som rostfritt stål och polypropen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyester |
| Utskrivbara sidor | Topp |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |