Läs mer
Brady™ Lösningsmedelsresistenta polyesteretiketter
Produktkod. 17990670
Change view
Mått (L x B):
0,25 x 1,9 tum
0,9 x 0,9 tum.
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning)
17990670 0,25 x 1,9 tum BMP41, BMP51, M511
17881769 0,9 x 0,9 tum. BMP51;BMP53;M511;M510
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17990670 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.56 SEK
    561.04 SEK / Paket med 160
    Save 123.52 SEK
    18% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märk enkelt laboratorieglas och brunnsplattor med B-488 högpresterande polyesteretikettmaterial. Skriv ut nästan var som helst med en hållbar Brady™ bärbar etikettmaskin.
  • Idealisk för labbapplikationer där hållbarhet mot miljömässiga och kemiska förhållanden är nyckeln
  • Designad för att tåla extrema temperaturer och kortvarig exponering för kemikalier som xylen, DMSO och etanol
  • Tillverkad med ett permanent akryllim för säker vidhäftning till plana, släta ytor som rostfritt stål och polypropen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969, CSA accepterad
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Utstansad
Material Polyester
Utskrivbara sidor Topp
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Tillgångsspårning, streckkodsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, data- och telekommunikationsmärkning, allmän identifiering, inventering och inspektionsmärkning, laboratoriemärkning
För användning med (utrustning) BMP41, BMP51, M511
Kvantitet 160 Labels/Cartridge
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +320 °F
Tjocklek (engelska) 0,0037 tum.
Mått (L x B) 0,25 x 1,9 tum
Längd (engelska) 0,25 tum
Bredd (engelska) 1,9 tum.
Bredd (metrisk) 4.8 cm
Höjd (engelska) Utskrivbart område 0,5 tum
Alternativt artikelnummer M4-81-488