Läs mer
Merck Lösningsmedelsresistenta omrörda celler, för 47 mm membran
Produktkod. 10191871 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm (filter), 8 cm (cylinder)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10191871 47 mm (filter), 8 cm (cylinder) Varje
1 options
Produktkod. 10191871 Leverantör Merck Leverantörsnummer XFUF04701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30865.00 SEK
    28146.56 SEK / Paket med 1
    Save 2718.44 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Åtkomst till innehållet utan demontering via toppplattans öppning. MilliporeSigma™ Lösningsmedelsresistenta omrörda celler, för 47 mm membran används för proteinavsaltning, rening och koncentration. Det på plats skivfiltret är inuti en glascylinder med PTFE-komponenter för bred kompatibilitet. Autoklaverbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål (316L) topp- och bottenplatta, borosilikatglascylinder, PTFE-omrörarstav, fluorelastomer O-ring, nylontryckrör, silikongummifiltratrör, HDPE-tratt
Filtreringsområde 15 cm 2
För användning med (applikation) Proteinavsaltning, rening och koncentration
Kvantitet 1 vardera
Volym (metrisk) 2,5 till 75 ml (processvolym)
Volym (metrisk) Håll upp 0.3 mL
Höjd (metrisk) 12.2 cm
Diameter (metrisk) 47 mm (filter), 8 cm (cylinder)