Läs mer
Ansell™ Sol-Vex™ Nitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek: 7
Beskrivning
Resistent mot kemikalier —kommer inte att försvagas eller svälla i många lösningsmedel, kaustik eller animaliskt fett. Ansell™ Sol-Vex™ Nitrilhandskar är idealiska för många tillämpningar som involverar kemisk bearbetning.
- Nitrilkonstruktion skyddar mot skavsår, skärsår, hakar och punkteringar
- Böjd fingerdesign och konturerad handflata hjälper till att minska trötthet
- Fullt snitt för enkel på- och avtagning
- Innehåller inga proteinallergener Kommer inte att främja kontaktdermatit
- Mörkgrön
Uppfyllande
Möter ANSI A4 (klippnivå) och ANSI 5 (nötningsnivå); EN 388; FDA 21 CFR 177-2600 godkänd för livsmedelshantering.
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitril |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Green |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå - 0 |
| Exteriör finish | Jämna |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Tjocklek (metrisk) | 0.56 mm |
| Visa mer |