missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ansell Edmont™ Solvex™ 37-185 Series Nitrile Chemical Resistant Gloves

Produktkod. 11347134 Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11347134

Brand: Ansell Edmont™ 37185_11

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designed to deliver optimal results in wet or dry work environments. Ansell Edmont™ Solvex™ 37-185 Series Nitrile Chemical Resistant Gloves are high-comfort, chemical resistant glove for wide range of applications.

  • Chemical and liquid protection gloves
  • High performance nitrile compound provides better combination of chemical resistance and strength
  • Offers superior snag, puncture and abrasion protection over rubber or neoprene gloves
  • Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance, it provides better comfort for the wearer
  • Ideal choice for safe handling in wide range of work environments where harsh chemicals are present
  • FDA Food Approved
  • Suitable for heavy-duty cleaning applications
  • High levels of flexibility, comfort and dexterity
  • No inner cotton flocking, reducing risk of lint contamination and making it ideal for production areas sensitive to the introduction of external impurities
  • Sand patch finish gives the glove smooth surface that decreases indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts

Applications:

  • All food processing applications that have food contact
  • Filling, blending and charging of raw materials
  • Forging operations
  • General pumping work
  • Handling incoming goods
  • Handling outgoing goods: cans, vessels, bulk pack and cartons
  • Loading and unloading process equipment
  • Opening and draining pumps valves or lines
  • Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
  • Painting
  • Supervision of running operation
  • Testing
  • Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2007
Färg Green
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Immersion Gloves
Storlek 11
Stil Grip design: Sandpatch
Tjocklek (metrisk) 0.56 mm
För användning med (applikation) Food
Handske manschettstil Gauntlet
Förpackningstyp 1 pair/polybag, 12 polybags/carton
Längd (metrisk) 457 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.