Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Gröna Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 11786554 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11786554 9 12 par
12201202 11 12 par
12630862 6 12 par
11706564 7 12 par
11796554 8 12 par
12405140 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11786554 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 37675090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.20 SEK
    459.04 SEK / 12 par
    Save 291.16 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att leverera optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikalieresistens är avgörande. Fullständigt återanvändbar, med en oöverträffad nötningsbeständighet, ger den enastående komfort för bäraren.
  • Omvänd pastillfinish förbättrar greppnivån ytterligare.
  • Längre längd (38 cm) än standard, utökar skyddet till handleden och området under underarmen
  • Flockat foder och flexibel nitrilfil erbjuder exceptionell komfort
  • Gauntlet stil
  • Återanvändbar
  • Latexfri
  • Beständig mot kemikalier och vätskeskydd
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industriell
Färg Grön
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Flockades
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 37-675