Beskrivning
- Omvänd pastillfinish förbättrar greppnivån ytterligare.
- Längre längd (38 cm) än standard, utökar skyddet till handleden och området under underarmen
- Flockat foder och flexibel nitrilfil erbjuder exceptionell komfort
- Gauntlet stil
- Återanvändbar
- Latexfri
- Beständig mot kemikalier och vätskeskydd
- CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, EN374-3:2003, KATEGORI III |
| Klassificering | PPE Kategori III |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Sandlapp |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 15 mil. |
| Visa mer |