Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Gröna Nitril Immersion Handskar
Produktkod. p-8005362 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12201202 11 12 par
12630862 6 12 par
11706564 7 12 par
11796554 8 12 par
11786554 9 12 par
12405140 10 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12201202 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 37675110
Designad för att leverera optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikalieresistens är avgörande. Fullständigt återanvändbar, med en oöverträffad nötningsbeständighet, ger den enastående komfort för bäraren.
  • Omvänd pastillfinish förbättrar greppnivån ytterligare.
  • Längre längd (38 cm) än standard, utökar skyddet till handleden och området under underarmen
  • Flockat foder och flexibel nitrilfil erbjuder exceptionell komfort
  • Gauntlet stil
  • Återanvändbar
  • Latexfri
  • Beständig mot kemikalier och vätskeskydd
  • CE, EN374-3:2003, KATEGORI III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industriell
Färg Grön
Exteriör finish Jämna
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 15 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.38 mm
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 11
Tjocklek (metrisk) 0.38 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Flockades
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 37-675