Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Gröna Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 11761593 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11761593
Brand: Ansell™ 37695090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att leverera optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikalieresistens är avgörande.
  • Industriella handskar
  • Högkomfort, kemikaliebeständig handske för många olika användningsområden
  • Fullständigt återanvändbar, med oöverträffad nötningsbeständighet
  • Ger komfort för bäraren
  • Godkänd mat
  • Bomull flockas, minskar svett för bäraren
  • Högpresterande nitrilförening ger kemisk beständighet och styrka
  • Erbjuder bra skydd mot nötning, punktering och nötning
  • Lämplig för tunga rengöringsapplikationer
  • Höga nivåer av flexibilitet, komfort och fingerfärdighet
Användningsområden:
  • Alla livsmedelsapplikationer som har kontakt med livsmedel
  • Leverans av delar till produktionslinje
  • Fyllning, blandning och laddning av råvaror
  • Smidesoperationer
  • Allmänt pumparbete
  • Hantering av inkommande varor
  • Hantering av utgående varor: burkar, kärl, bulkpack och kartonger
  • Lastning och lossning av processutrustning
  • Öppna och tömma pumpens ventiler eller ledningar
  • Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Målning
  • Övervakning av löpande drift
  • Testning
  • Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
  • Svetsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industrial
Färg Green
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 9
Tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Flockades
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 37-695