Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Gröna Nitril Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Industriella handskar
- Högkomfort, kemikaliebeständig handske för många olika användningsområden
- Fullständigt återanvändbar, med oöverträffad nötningsbeständighet
- Ger komfort för bäraren
- Godkänd mat
- Bomull flockas, minskar svett för bäraren
- Högpresterande nitrilförening ger kemisk beständighet och styrka
- Erbjuder bra skydd mot nötning, punktering och nötning
- Lämplig för tunga rengöringsapplikationer
- Höga nivåer av flexibilitet, komfort och fingerfärdighet
Användningsområden:
- Alla livsmedelsapplikationer som har kontakt med livsmedel
- Leverans av delar till produktionslinje
- Fyllning, blandning och laddning av råvaror
- Smidesoperationer
- Allmänt pumparbete
- Hantering av inkommande varor
- Hantering av utgående varor: burkar, kärl, bulkpack och kartonger
- Lastning och lossning av processutrustning
- Öppna och tömma pumpens ventiler eller ledningar
- Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
- Målning
- Övervakning av löpande drift
- Testning
- Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
- Svetsning
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitril |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Green |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.42 mm |
| Färg på handskemanschett | Grön |
| Visa mer |