Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-695 Series Gröna Nitril Immersion Handskar
Produktkod. p-8005363 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12690862
Brand: Ansell™ 37695100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att leverera optimala resultat i våta eller torra arbetsmiljöer där kemikalieresistens är avgörande.
  • Industriella handskar
  • Högkomfort, kemikaliebeständig handske för många olika användningsområden
  • Fullständigt återanvändbar, med oöverträffad nötningsbeständighet
  • Ger komfort för bäraren
  • Godkänd mat
  • Bomull flockas, minskar svett för bäraren
  • Högpresterande nitrilförening ger kemisk beständighet och styrka
  • Erbjuder bra skydd mot nötning, punktering och nötning
  • Lämplig för tunga rengöringsapplikationer
  • Höga nivåer av flexibilitet, komfort och fingerfärdighet
Användningsområden:
  • Alla livsmedelsapplikationer som har kontakt med livsmedel
  • Leverans av delar till produktionslinje
  • Fyllning, blandning och laddning av råvaror
  • Smidesoperationer
  • Allmänt pumparbete
  • Hantering av inkommande varor
  • Hantering av utgående varor: burkar, kärl, bulkpack och kartonger
  • Lastning och lossning av processutrustning
  • Öppna och tömma pumpens ventiler eller ledningar
  • Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Målning
  • Övervakning av löpande drift
  • Testning
  • Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
  • Svetsning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industrial
Färg Green
Latexfri Yes
Material Nitrile
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Flockades
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 37-695