Läs mer
Ansell Edmont™ Solvex™ Disposable Green Nitrile Chemical Resistant Gloves
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Gauntlet style
- Disposable
- Latex free
- Flocked lining
- Resistant to chemicals and liquid protection
- CE, EN374-3:2003, CATEGORY III
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE, EN374-3:2003, CATEGORY III |
| Klassificering | PPE Category III |
| Beläggningsmaterial | Nitrile |
| Färg | Green |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Sandpatch |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 7 |
| Visa mer |