Beskrivning
- Överträffar alla befintliga nitriler i permeationstester
- Varje handske är individuellt lufttryckstestad
- Varje handske har genomgått ett täthetstest
- ISO 9001 certifierad
- Överlägsna säkerhetsstandarder för kemikaliehantering med hög risk
- Idealisk för olje- och bensinraffinering, laboratorieanalys, rengöring och tryckeriindustrin
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, KATEGORI III, EN 374 ANKL, EN 388 4102 |
| Klassificering | PPE Kategori III |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Rött |
| Användning av laboratorium/renrum | Ja |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 0,0165 tum |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.42 mm |
| Produkttyp | Premium handskar |
| Visa mer |