Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-900 Series Röda Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 11781583 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11781583
Brand: Ansell™ 37900070BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger större styrka och överlägsen kemikalieresistens. Ansell SolvexTM 37-900 Series Red Nitrile Immersion Gloves sätter nya standarder för mekanisk prestanda, med oöverträffad nötnings- och punkteringsbeständighet - nästan dubbelt så stor som den nuvarande ledande nitrilen.
  • Överträffar alla befintliga nitriler i permeationstester
  • Varje handske är individuellt lufttryckstestad
  • Varje handske har genomgått ett täthetstest
  • ISO 9001 certifierad
  • Överlägsna säkerhetsstandarder för kemikaliehantering med hög risk
  • Idealisk för olje- och bensinraffinering, laboratorieanalys, rengöring och tryckeriindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, KATEGORI III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Klassificering PPE Kategori III
Användningsområden Industrial
Färg Rött
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 0.0165 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Produkttyp Premium handskar
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 0.0165 in.
Tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Handske manschettstil Rak
Kvantitet 12/Pk.
Motståndskraftig mot Kemikalier och vätskeskydd
Serie 37-900
Längd (metrisk) 380 mm