Läs mer
Ansell™ Solvex™ 37-900 Series Röda Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 12415170 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12415170 10 12 par
11781583 7 12 par
12495160 8 12 par
11761583 9 12 par
12425170 11 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12415170 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 37900100BP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1479.50 SEK
    945.02 SEK / 12 par
    Save 534.48 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger större styrka och överlägsen kemikalieresistens. Ansell SolvexTM 37-900 Series Red Nitrile Immersion Gloves sätter nya standarder för mekanisk prestanda, med oöverträffad nötnings- och punkteringsbeständighet - nästan dubbelt så stor som den nuvarande ledande nitrilen.
  • Överträffar alla befintliga nitriler i permeationstester
  • Varje handske är individuellt lufttryckstestad
  • Varje handske har genomgått ett täthetstest
  • ISO 9001 certifierad
  • Överlägsna säkerhetsstandarder för kemikaliehantering med hög risk
  • Idealisk för olje- och bensinraffinering, laboratorieanalys, rengöring och tryckeriindustrin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, KATEGORI III, EN 374 ANKL, EN 388 4102
Klassificering PPE Kategori III
Användningsområden Industriell
Färg Rött
Användning av laboratorium/renrum Ja
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Premium handskar
Storlek 10
Tjocklek (metrisk) 0.42 mm
Handske manschettstil Rak
Kvantitet 12/Pk.
Motståndskraftig mot Kemikalier och vätskeskydd
Serie 37-900
Längd (metrisk) 380 mm