missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Somatostatin-28 (1-14)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 79243-10-0 |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1528.71 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?