Läs mer
Sombrevin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propanidid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO5/c1-5-10-23-18(21)12-14-8-9-15(16(11-14)22-4)24-13-17(20)19(6-2)7-3/h8-9,11H,5-7,10,12-13H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 337.1889 |