Läs mer
Cytiva Sonikerad DNA för hybridiseringsstudier
Produktkod. 10733217 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
Sonikerad kalvtymus DNA
Sonikerad laxsperma-DNA
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
10733217 Sonikerad laxsperma-DNA Varje
10723217 Sonikerad kalvtymus DNA Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733217 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 27456501
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för att blockera ospecifika bindningsställen i hybridiseringsexperiment för att minska bakgrunden. Sonikerad DNA för hybridiseringsstudier renas genom fenolextraktion och frystorkas.
  • Fragmenterat DNA med ett storleksintervall från 200-6000 nukleotider
  • Renad genom fenolextraktion och frystorkad
  • Testad för frånvaro av nukleas
  • DNA isolerat från kalvtymus sonikeras för att fragmentera DNA till en genomsnittlig storlek på cirka 3000 bp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Fast
Produkttyp Sonikerad laxsperma-DNA
Innehåll och lagring -20 °C
Kvantitet 100/Pk.
För användning med (applikation) Hybridiseringsexperiment