Läs mer
Fisherbrand™ Q705 Sonicator med sond
Produktkod. 12931151 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12931151 230 V Varje
1 options
Produktkod. 12931151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62445.60 SEK
    47269.93 SEK / Paket med 1
    Save 15175.67 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna kraftfulla sonikator för alla tillämpningar och provvolymer. Fisherbrand™ Sonicators är idealiska för cellstörning, dispersion av nanopartiklar, DNA-skjuvning/ChIP och homogenisering.
  • 700W
  • Pekskärm
  • 10 programmerbara minnen
  • Programmerbar från 1 sekund till 99 timmar
  • Överbelastningsskydd
  • Temperaturövervakning
  • Amplitudkontroll från 1 till 100 %
  • Bearbetningsvolym 0,2 ml till 1 l
Specifikationer
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V, 50/60Hz
Wattal 700 W
Mått (L x B x H) 387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 tum)
Modell Q705
Frekvens 20 kHz