Beskrivning
- Ställ in tid och amplitud för handsfree-drift
- Pulsläge för att förhindra uppvärmning i temperaturkänsliga prover
- Digital amplitud-/intensitetskontroll från 20-100 %
- Indikator för förfluten tid för att visa varaktigheten av sonikering
- Visning av watt och joule för energiövervakning i realtid
- Överbelastningsskydd för att förhindra skador på kretsar om ett fel uppstår
- Använder blyfria komponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 220 V |
| Wattal | 500 W |
| Mått (L x B x H) | 387 x 203 x 216 mm (5,25 x 8 x 8,5 tum) |
| Inkluderar | Generator, omvandlare, strömkabel, omvandlarkabel, skiftnyckelsats |
| Modell | Q500 |
| Frekvens | 20 kHz |