Läs mer
Qsonica Q800R3 Sonicator
Produktkod. 15986095 Handla allt Fisherbrand Produkter
Spänning:
110 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15986095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
DNA-klippning Sonicator
Q800R3 är ett komplett paket inklusive en kylare för att kontrollera temperatur, digitalt operativsystem med programmerbart minne, högintensiv ultraljud och ljudreducerande kapsling.
  • Prover kan klippas till en rad fragmentstorlekar (150 bp– 3 kb)
  • Systemet är kompatibelt med kommersiellt tillgängliga provrör och kan bearbeta upp till 18 prover samtidigt
  • Flera rörställsalternativ kan rymma 50 μL till 1 ml provvolymer med en mängd olika standardprovrör
Specifikationer
Produkttyp DNA och kromatinskjuvningssystem
Spänning 110 V
Hertz 20 kHz
Wattal 750 W
Mått (L x B x H) 15,25 x 8 x 8,5 tum.
För användning med (applikation) DNA-skjuvning för nästa generations sekvensering, kromatinskjuvning, ChIP, ChIP-seq, RNA-seq, Proteinextraktion, Celllys
Inkluderar Generator, omvandlare, ultraljudshorn, rotationssystem, kylare, kablar, slangar, 12 x 0,5 ml rörställ, 2 års garanti
Timer 1 sek. till 10 timmar.