Beskrivning
- 500W
- Programmerbar från 1 sekund till 10 timmar
- Överbelastningsskydd
- Amplitudkontroll från 20 till 100 %
- Bearbetningsvolym 0,2 till 500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 500 W |
| Vikt (metrisk) | 7 kg |
| Frekvens | 20 kHz |