Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier Cellstörande tillbehör, stödstativ med stång
Beskrivning
- Stödstöd med rostfri stålstång
- Har Branson’s 20 kHz-omvandlare och tillbehör
- Används för att hålla omvandlare för tillämpningar Sonifier
- Inkluderar inte omvandlarklämma; Säljs separat.
- För klämning är en 40 kHz-omvandlare för modell SFX150 EDP 101-063-1109.
- För att klämma en 20 kHz-omvandlare för modellerna SFX250 / SFX550 är EDP 101-063-1110.
- Stativ (L x V): 9 x 5,5 tum (229 x 140 mm)
- Stång (H x diameter): 24 x 0,5 tum (609 x 13 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stå med Rod |
| Diameter (engelska) Skaft | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) axel | 13 mm |
| Höjd (engelska) | 24 tum |
| Höjd (metrisk) | 609 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Sonifier Cellstörare |