Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptor Horns
Produktkod. 10254494
Volymintervall (metriskt):
10 till 250 ml
25 till 500 ml
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
19 mm
Intensitet:
Hög
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10254494
Brand: Branson Ultrasonics™ 101147035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Sonifier S-250 och S-450 cellstörare
Överför ultraljudsenergi till en lösning.
Titankonstruktion
High Gain Horn
Steghorn med gängad kropp (22-020-860)
  • Tappad hornände möjliggör fastsättning av mikrospetsar
  • Inkluderar avtagbar platt spets
  • Kan användas med påskruvade tillbehör, såsom en kontinuerlig flödescell
High Gain Horn (22-309-787)
  • Ger högre amplitud vid 0,75 och 1 tum i diameter (1,9 och 2,5 cm) än liknande steghorn
  • Kan inte användas med påskruvade tillbehör
  • Specifikationer
    Amplitud 19 till 130μ m
    Produkttyp High Gain Disruptor Horn
    Volymintervall (metriskt) 25 till 500 ml
    Diameter (engelska) Tips 3/4 tum
    Diameter (metrisk) spets 19 mm
    Material Titan
    För användning med (applikation) Idealisk för att överföra ultraljudsenergi till en lösning
    För användning med (utrustning) Sonifier™ S-250 och S-450 cellstörare
    Intensitet Intermediär