Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ Disruptor Horns
Produktkod. 10654375
Change view
Volymintervall (metriskt):
10 till 250 ml
25 till 500 ml
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
19 mm
Intensitet:
Hög
Intermediär
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) spets Intensitet Förpackningsstorlek
10654375 10 till 250 ml 13 mm Hög Varje
10254494 25 till 500 ml 19 mm Intermediär Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10654375 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 101147037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9927.75 SEK
    7778.42 SEK / Paket med 1
    Save 2149.33 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
För användning med Sonifier S-250 och S-450 cellstörare
Överför ultraljudsenergi till en lösning.
Titankonstruktion
High Gain Horn
Steghorn med gängad kropp (22-020-860)
  • Tappad hornände möjliggör fastsättning av mikrospetsar
  • Inkluderar avtagbar platt spets
  • Kan användas med påskruvade tillbehör, såsom en kontinuerlig flödescell
High Gain Horn (22-309-787)
  • Ger högre amplitud vid 0,75 och 1 tum i diameter (1,9 och 2,5 cm) än liknande steghorn
  • Kan inte användas med påskruvade tillbehör
  • Specifikationer
    Amplitud 21 till 145μ m
    Produkttyp Disruptor Horn
    Volymintervall (metriskt) 10 till 250 ml
    Diameter (engelska) Tips 1/2 tum.
    Diameter (metrisk) spets 13 mm
    Material Titan
    För användning med (applikation) Idealisk för att överföra ultraljudsenergi till en lösning
    För användning med (utrustning) Sonifier™ S-250 och S-450 cellstörare
    Intensitet Hög