Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Cell Disruptor
Produktkod. 15539624
Change view
Produkttyp:
Cellstörare med handhållen omvandlare
Cellstörare med traditionell omvandlare
Spänning:
240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Spänning Förpackningsstorlek
15539624 Cellstörare med traditionell omvandlare 240 V Varje
15637338 Cellstörare med handhållen omvandlare 240 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15539624 Leverantör Branson Ultrasonics™ Leverantörsnummer 101063963R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64564.50 SEK
    50576.43 SEK / Paket med 1
    Save 13988.07 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 Cell Disruptor med avancerade kontroller ger mer exakt kontroll över alla kritiska element i experimentet.
Det lättanvända gränssnittet tillåter övervakning av nyckelvariabler i processen, inklusive tid, effekt, energi, temperatur (kräver valfri temperatursond) och experimentframsteg.
  • Bearbetar upp till 150 ml
  • Tyst att använda utan ljudhölje
  • Sann temperaturkontroll (kräver separat temperatursond)
  • Kontinuerligt eller pulsat ultraljud
  • Tids- eller energiläge med energipulsering
  • Experimentets framstegsindikator
Certifikat
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Specifikationer
Produkttyp Cellstörare med traditionell omvandlare
Spänning 240 V
Wattal 150 W
Mått (L x B x H) 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 tum)
För användning med (applikation) Provberedning, cellstörning, dispergering av nanopartiklar, blandning, homogenisering, DNA, cellys, proteinextraktion
Inkluderar Strömförsörjning, 40 kHz omvandlare, 3,17 mm (0,125 tum) mikrospets, nätsladd, bruksanvisning, skiftnyckelset
Modell SFX150
Vikt (engelska) 14 lb.
Vikt (metrisk) 6.3 kg