Läs mer
Branson Ultrasonics™ Sonifier™ SFX150 Cell Disruptor
Produktkod. p-6713002
Produkttyp:
Cellstörare med handhållen omvandlare
Cellstörare med traditionell omvandlare
Spänning:
240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15539624
Brand: Branson Ultrasonics™ 101063963R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Branson Ultrasonics Sonifier™ SFX150 Cell Disruptor med avancerade kontroller ger mer exakt kontroll över alla kritiska element i experimentet.
Det lättanvända gränssnittet tillåter övervakning av nyckelvariabler i processen, inklusive tid, effekt, energi, temperatur (kräver valfri temperatursond) och experimentframsteg.
  • Bearbetar upp till 150 ml
  • Tyst att använda utan ljudhölje
  • Sann temperaturkontroll (kräver separat temperatursond)
  • Kontinuerligt eller pulsat ultraljud
  • Tids- eller energiläge med energipulsering
  • Experimentets framstegsindikator
Certifikat
CSA, UL, ISO9001, ISO14002
Garanti
3 år
Specifikationer
Produkttyp Cellstörare med traditionell omvandlare
Spänning 240 V
Wattal 150 W
Mått (L x B x H) 31,8 x 19,1 x 23,5 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 tum)
För användning med (applikation) Provberedning, cellstörning, dispergering av nanopartiklar, blandning, homogenisering, DNA, cellys, proteinextraktion
Inkluderar Strömförsörjning, 40 kHz omvandlare, 3,17 mm (0,125 tum) mikrospets, nätsladd, bruksanvisning, skiftnyckelset
Modell SFX150
Vikt (engelska) 14 lb.
Vikt (metrisk) 6.3 kg